4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 985 DKK
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formel: C₈H₈BrNO
Smeltepunkt: 181 … 182 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09743698
CAS-nummer: 58914-40-2