2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 741 DKK
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13180578
CAS-nummer: 1147422-92-1