3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 4750 DKK
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738479
CAS-nummer: 885271-60-3