3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Nitropicolinaldehyde
OR921887-1G OR921887-5G
APOSOR921887-1GEA 1170 DKK
APOSOR921887-1G APOSOR921887-5G
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde 95%
3-Nitro-6-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₄N₂O₃
Molekylvægt: 152.108 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368185
CAS-nummer: 35969-75-6