4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 327 DKK
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271878
CAS-nummer: 876316-35-7
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III