(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 5450 DKK
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formel: C₆H₁₂N₂·2BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195528
CAS-nummer: 125224-64-8