2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 5510 DKK
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11916079
CAS-nummer: 1176587-58-8