5-Cyanonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 915 DKK
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367904
CAS-nummer: 887579-62-6