Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921772-1G OR921772-250MG
APOSOR921772-1GEA 6220 DKK
APOSOR921772-1G APOSOR921772-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864457
CAS-nummer: 30489-43-1