1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921769-1G OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA 6320 DKK
APOSOR921769-1G APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19221668
CAS-nummer: 25957-69-1