Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921754-1G OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA 5010 DKK
APOSOR921754-1G APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18381078
CAS-nummer: 876505-26-9