3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921690-1G OR921690-5G
APOSOR921690-1GEA 2580 DKK
APOSOR921690-1G APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366750
CAS-nummer: 35207-71-7