2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921676-1G OR921676-5G
APOSOR921676-1GEA 317 DKK
APOSOR921676-1G APOSOR921676-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
Formel: C₈H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005409
CAS-nummer: 177-10-6