tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 1780 DKK
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Formel: C₈H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09923510
CAS-nummer: 50479-22-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III