2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921599-100MG OR921599-1G OR921599-250MG
APOSOR921599-100MGEA 3070 DKK
APOSOR921599-100MG APOSOR921599-1G APOSOR921599-250MG
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738911
CAS-nummer: 885272-38-8