(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR921460-100MG
OR921460-1G
OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA
3220
DKK
APOSOR921460-100MG
APOSOR921460-1G
APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11226813 CAS-nummer: 1310680-47-7 |