tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (2-hydroxycyclohexyl)carbamate
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 327 DKK
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08061947
CAS-nummer: 477584-30-8