3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921355-25G OR921355-5G
APOSOR921355-25GEA 959 DKK
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Formel: C₅H₉Cl₃O
Molekylvægt: 191.483 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087386
CAS-nummer: 813-99-0