2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921330-100G OR921330-25G OR921330-5G
APOSOR921330-100GEA 1810 DKK
APOSOR921330-100G APOSOR921330-25G APOSOR921330-5G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22987586
CAS-nummer: 1187595-85-2