4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921326-1G OR921326-250MG
APOSOR921326-1GEA 4750 DKK
APOSOR921326-1G APOSOR921326-250MG
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18814953
CAS-nummer: 57385-16-7