(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 6320 DKK
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111639
CAS-nummer: 1149384-35-9