2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921290-1G OR921290-500MG
APOSOR921290-1GEA 7770 DKK
APOSOR921290-1G APOSOR921290-500MG
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Formel: C₇H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581261
CAS-nummer: 175-97-3