2-Norbornaneacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921286-25G OR921286-5G OR921286-100MG OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA 0 DKK
APOSOR921286-25G APOSOR921286-5G APOSOR921286-100MG APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Formel: C₉H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167582
CAS-nummer: 1007-01-8