sec-Butyl methanesulphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 2030 DKK
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formel: C₅H₁₂O₃S
Kogepunkt: 82 °C (2 mm Hg)
Massefylde: 1,1053 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01715284
CAS-nummer: 16156-54-0