1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921127-1G OR921127-250MG
APOSOR921127-1GEA 4750 DKK
APOSOR921127-1G APOSOR921127-250MG
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
1-Indanone-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411485
CAS-nummer: 56461-20-2