3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 1370 DKK
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20327964
CAS-nummer: 857201-58-2