7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 3400 DKK
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formel: C₈H₁₆N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26743659
CAS-nummer: 1588441-26-2