Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate
OR920855-1G OR920855-5G
APOSOR920855-1GEA 1140 DKK
APOSOR920855-1G APOSOR920855-5G
Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Boc-L-glutamine methyl ester
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25541921
CAS-nummer: 4976-88-9