6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920838-1G OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 458 DKK
APOSOR920838-1G APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formel: C₅H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19203440
CAS-nummer: 64068-00-4