N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 3230 DKK
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formel: C₅H₉N₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19689724
CAS-nummer: 948572-94-9