Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920777-1G OR920777-250MG
APOSOR920777-1GEA 5230 DKK
APOSOR920777-1G APOSOR920777-250MG
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20661662
CAS-nummer: 172499-76-2