5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-1GEA 2310 DKK
APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19443343
CAS-nummer: 6794-35-0