3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920584-1G OR920584-250MG
APOSOR920584-1GEA 2400 DKK
APOSOR920584-1G APOSOR920584-250MG
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689350
CAS-nummer: 90673-35-1