4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920479-1G
OR920479-250MG
APOSOR920479-1GEA
327
DKK
APOSOR920479-1G
APOSOR920479-250MG
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂Cl₂O₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07366674 CAS-nummer: 31166-29-7 |