4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920479-1G OR920479-250MG
APOSOR920479-1GEA 327 DKK
APOSOR920479-1G APOSOR920479-250MG
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂O₂S
Molekylvægt: 197.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366674
CAS-nummer: 31166-29-7