5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 752 DKK
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20482240
CAS-nummer: 1315364-91-0