3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920300-1G OR920300-5G
APOSOR920300-1GEA 1260 DKK
APOSOR920300-1G APOSOR920300-5G
3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
3-Sec-butoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molekylvægt: 178.228 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691916
CAS-nummer: 915924-09-3