Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR920076-1G OR920076-250MG OR920076-5G
APOSOR920076-1GEA 393 DKK
APOSOR920076-1G APOSOR920076-250MG APOSOR920076-5G
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21641337
CAS-nummer: 19444-23-6