Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl2-(chloromethyl)acrylate
OR919913-1G OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA 1250 DKK
APOSOR919913-1G APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Formel: C₅H₇ClO₂
Molekylvægt: 134.561 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11617809
CAS-nummer: 922-15-6