(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919860-1G OR919860-250MG OR919860-5G
APOSOR919860-1GEA 1140 DKK
APOSOR919860-1G APOSOR919860-250MG APOSOR919860-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₆H₇ClN₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23135891
CAS-nummer: 1557921-62-6