2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9198-1G OR9198-250MG OR9198-50MG
APOSOR9198-1GEA 3630 DKK
APOSOR9198-1G APOSOR9198-250MG APOSOR9198-50MG
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
Formel: C₁₁H₇NS
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271876
CAS-nummer: 132464-90-5