2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919651-1G OR919651-250MG OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA 1630 DKK
APOSOR919651-1G APOSOR919651-250MG APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Formel: C₈H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20702858
CAS-nummer: 929568-19-4