6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919629-1G OR919629-250MG OR919629-5G
APOSOR919629-1GEA 0 DKK
APOSOR919629-1G APOSOR919629-250MG APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20528005
CAS-nummer: 259793-88-9