4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-(5-formylpyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-5-formylpyridine
OR9195-1G OR9195-100MG OR9195-250MG
APOSOR9195-1GEA 2490 DKK
APOSOR9195-1G APOSOR9195-100MG APOSOR9195-250MG
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₁N₃O₃
Smeltepunkt: 122…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271923
CAS-nummer: 479226-10-3