3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 3770 DKK
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Formel: C₉H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658475
CAS-nummer: 5955-74-8