4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919181-1G OR919181-250MG
APOSOR919181-1GEA 355 DKK
APOSOR919181-1G APOSOR919181-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₅ClN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16657918
CAS-nummer: 148256-82-0