1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: But-3-yn-2-amine hydrochloride
OR919147-1G OR919147-250MG
APOSOR919147-1GEA 567 DKK
APOSOR919147-1G APOSOR919147-250MG
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
Formel: C₄H₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752577
CAS-nummer: 42105-26-0