6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919107-1G OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA 1370 DKK
APOSOR919107-1G APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Formel: C₇H₅NO₃
Molekylvægt: 151.119 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369767
CAS-nummer: 78213-03-3