2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 2460 DKK
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18252291
CAS-nummer: 24290-47-9