4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR918935-1G OR918935-250MG
APOSOR918935-1GEA 933 DKK
APOSOR918935-1G APOSOR918935-250MG
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molekylvægt: 163.005 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16987924
CAS-nummer: 26740-71-6